Learn More
DuPont™ Tychem™ NT450
Flexibler, undurchlässiger Doppelnitril-Handschuh mit Strickfutter Ideal für Arbeiten mit hoher Belastung oder längere Exposition gegenüber gefährlichen Chemikalien und Lösungsmitteln.
Marke: DuPont™ D15536302
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Handschuhe mit doppelter Nitril-Beschichtung für Jobs, die chemische Leistung, Tragekomfort sowie hervorragende Haftfestigkeit erfordern
- Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
- CE CAT III – EN388: 4112X, EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN ISO 374-5:2016
- Das Design sorgt mit einem schweißableitenden Futter aus Baumwolle/Polyester für zusätzlichen Tragekomfort und verfügt über eine raue, texturierte Oberfläche, die ausgezeichneten Halt gewährleistet
- Lebensmittelkonform
- Flusssäure-resistent (37 %) – Stufe6 (Durchdringungszeit EN374)
Spezifikation
CE-Kategorie III | |
Rau | |
Nitril | |
Gezackte Kante/anatomische Form, NT450 | |
1,42 mm | |
Nein | |
JKLOPT | |
Glatt | |
Gefüttert | |
Flusssäure-resistent (37 %) – Stufe6 (Durchdringungszeit EN374) | |
356 mm |
Blau | |
Nein | |
Extragroß, 11 | |
56 mil | |
EN388: 4112 X | |
Typ A | |
Ja | |
Futter aus Baumwolle/Polyester | |
12 Paare pro Beutel/6 Beutel pro Karton: 72 Paare insgesamt | |
14 in. |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung