Learn More
DuPont™ Tychem™ NT470
Entwickelt für hohe Lebensdauer und weniger Ermüdung. Ideal für sicheres Arbeiten in feuchten oder fettigen Umgebungen. Ohne Futter, mit ergonomischem Design für maximalen Tragekomfort.
Marke: DuPont™ D15536303
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
- Handschuhe aus polyvalentem Nitril, ohne Futter, mit geringem Gewicht und hoher chemischer Beständigkeit
- Das Tragegefühl wie eine zweite Haut, das geringe Gewicht und die Formulierung mit niedrigem Modulus reduzieren die Ermüdung der Hände
- CE CAT III – EN ISO 374-1:2016/TYPE A, JKLOPT
- EN388: 2016 2001X – EN ISO 374-5:2016
- Chloriert, enthält keine Silikone
- Lebensmittelkonform
Spezifikation
CE-Kategorie III | |
Rau | |
Nitril | |
Handschuh/anatomische Form, NT470 | |
0,38 mm | |
Nein | |
JKLOPT | |
Glatt | |
12 Paare pro Beutel/12 Beutel pro Karton: 144 Paare insgesamt | |
13 in. |
Grün | |
Nein | |
Extraklein, 6 | |
15 mil | |
EN388: 2016 2001X | |
Typ A | |
Ja | |
Ohne Dichtungseinlage | |
Lösungsmittel, Öle, tierische Fette und andere Chemikalien | |
330 mm |
- Vor Licht und Feuchtigkeit geschützt lagern
- Die Handschuhe vor dem Entfernen mit fließendem Wasser abspülen und ggf. ein neutrales Reinigungsmittel verwenden
- Mögliche Allergene: Carbamat
- Die Handschuhe sollten nicht in der Nähe von Hitze, offener Flamme, Funken oder in potenziell brennbaren Umgebungen verwendet werden
- Nur für die professionelle Verwendung