Learn More
DuPont™ Tyvek™ 500 Xpert Hooded Coverall
Composed of flash spun high density polyethylene, providing an ideal balance of protection, durability and comfort.
Marke: DuPont™ D14936757
1028.39 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Robust und leicht
- 3-teilige Kapuze für optimalen Halt an Kopf und Gesicht beim Drehen
- Kapuze, Bündchen und Knöchel elastisch sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Großzügiger Schrittbereich für mehr Bewegungsfreiheit
- Großer, leicht zu greifender Reißverschlussgriff
- Extrem fusselarm und antistatisch behandelt
Spezifikation
Schutzanzug mit Kapuze | |
HDPE | |
Elastisch | |
Elastic | |
Genäht | |
(EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5 |
3XL | |
Blau | |
Elastisch | |
Zipper with Storm Flap | |
Abrasion | |
Pharmazeutische Verfahren, chemische Verfahren, die Öl- und Gasindustrie, allgemeine Wartungs- und Betriebsverfahren, Fahrzeuglackierung und viele andere. |