Learn More
DuPont™ Tyvek™ Substrat mit Polymerbeschichtung, gelb
Der wadenlange Kittel mit Wickelverschluss am Rücken, Hakenverschluss am Hals und Taillenbändern bietet verbesserten Schutz für Körperteile, die gefährlichen Substanzen stärker ausgesetzt sind.
Brand: DuPont™ D13984692
View more versions of this product
Description
- Schienbeinlänge
- Schutz vorne mit Wickelverschluss hinten
- Hakenverschluss am Hals und Taillenbänder
- Genähte und überklebte Nähte
- Gelb
- Die Polymerbeschichtung bildet eine Permeationsbarriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken.
Specifications
Klein bis Mittel | |
Keine | |
Kittel | |
Gelb | |
Single-use | |
Elastisch |
Unisex | |
In Schienbeinlänge, zum Umwickeln | |
Tychem™ 2000 | |
Bindeband in der Taille | |
Unsteril | |
Nicht autoklavierbar |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.