Learn More
Epredia™ UltraVision™ Quanto Detektionssystem HRP
Epredia™ UltraVision Quanto HRP DAB ermöglicht eine höhere Labor-Rentabilität und besseres Färben, da für jeden Test der beste Antikörper ausgesucht wird.
Marke: Epredia™ TL-125-QHL
Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Beschreibung
Erreichen Sie eine höhere Labor-Rentabilität und bessere Färbung, indem Sie den am besten geeigneten Antikörper für jeden Test mit Thermo Scientific™ UltraVision™ Quanto HRP DAB wählen.
UltraVision Quanto ist die Technologie des Jahrzehnts auf dem Gebiet der Polymermarkierung. Es hat sich gezeigt, dass Polymerdetektionsmethoden eine höhere Empfindlichkeit und eine einfachere Detektion ermöglichen. Diese innovative Mikropolymer-Technologie hat große Vorteile gegenüber den herkömmlichen IHC-Systemen, da sie dem “Detektor” ermöglicht, die nukleäre Membran schnell zu penetrieren, sodass der Anwender nukleäre Antigene erkennen kann, ohne Verzicht auf die Möglichkeit zum Einfärben zytoplasmischer und Membranantigene. UltraVision Quanto verstärkt das Signal bei Maus- und Kaninchen-Primärantikörpern, sodass das System vielseitig und einfach anzuwenden ist. Hintergrundrauschen durch nicht-spezifische Bindungen an endogene Biotinmoleküle kann nicht auftreten, da UltraVision Quanto nicht auf Biotin/Avidin basiert. Das Signal-Rausch-Verhältnis wurde weiter verbessert, um niedrige Antigen-Expression nachzuweisen oder eine geringe Primärantikörper-Affinität zu kompensieren, indem hochreine Sekundärantikörper und Enzyme eingesetzt werden. Das UltraVision Quanto bietet dem Anwender also ein schnelles, anwenderfreundliches und vielseitiges IHC-Detektionssystem mit hervorragender Färbung von Geweben, die bislang als schwer darstellbar galten.- Höhere Empfindlichkeit und minimales Hintergrundrauschen – Verwendung mit Markern für geringe Expression sowie mit Routinemarkern
- Höhere Empfindlichkeit bei Kaninchen-Antikörpern — sparsamere Verwendung teurer monoklonaler Kaninchen-Antikörper
- Geringere Testkosten — Quanto ist eines der günstigsten Systeme auf dem Markt
- Kürzere Inkubationszeiten — schnellere Bearbeitung
Spezifität: Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L)
Enzym: Peroxidase
Chromogen/Substrat: Nicht enthalten
Im Lieferumfang enthalten: TL-060-HL: 60 ml Primärantikörper-Amplifier Quanto (TL-060-QPB), 60 ml HRP Polymer Quanto (TL-060-QPH), 60 ml Ultra V-Block (TA-060-UB)
TL-125-HL: 125 ml Primärantikörper-Amplifier Quanto (TL-125-QPB), 125 ml HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB),
Spezifikation
125mL | |
Nicht enthalten | |
Lagerung bei 2 bis 8 °C. Jede einzelne Komponente ist bis zu 18 Monate lang stabil. | |
Nicht enthalten |
125 ml Primärantikörper-Amplifier Quanto (TL-125-QPB), 125 ml HRP Polymer Quanto (TL-125-QPH), 125 ml Ultra V-Block (TA-125-UB) | |
Anti-Maus IgG (H+L), Anti-Kaninchen IgG (H+L) | |
Peroxidase |
Sicherheit und Handhabung
- UltraVision Quanto Detection
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P262-Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
- P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: biphenyl-3,3',4,4'-tetrayltetraamine, diaminobenzidine, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, Sodium azide