Learn More
QIAGEN Kit de perforation UniCore
Utilisez le système de perforation UniCore manuel pour le retrait de disques d’échantillons des cartes FTA. Contient 4 poinçons et 2 tapis de découpe.
Marque:  QIAGEN WB100039
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11937907
  • 105.00CHF / 4 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 04-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Kit de perforation UniCore
  • Un tapis de coupe (disponible séparément, WB100022 ; WB100088) inclus dans les kits de perforation UniCore garantit des coupes d’échantillons propres à partir des cartes d’élution FTA/FTA et prolonge la durée de vie de la pointe de coupe (jusqu’à 500 poinçons).
  • Les bords de coupe en acier inox (de 1,2 à 6 mm) permettent le poinçonnage manuel, la récupération et l’éjection contrôlée du poinçon FTA.
  • Conçu pour limiter la contamination et le transfert entre les échantillons lors de la procédure de purification.
Perforateur UniCore
  • Le bord de coupe en acier inox (de 1,0 à 6 mm) permet le poinçonnage manuel, la récupération et l’éjection contrôlée du poinçon FTA.
  • Conçu pour limiter la contamination et le transfert entre les échantillons lors de la procédure de purification.
Spécification
Spécification
0.11 in
Cartes Whatman FTA™, cartes d’élution FTA™ et dispositif EasiCollect
4 poinçons, 2 tapis de découpe
4 Paquets
3,0 mm
Cartes FTA™, cartes FTA™ Elute et dispositif EasiCollect
Kit de perforation UniCore
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis