Learn More
USP44 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
132.87CHF - 359.47CHF
Specifications
Antigen USP44
Concentration 0.14 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
16814734
View Documents
Proteintech
15521-1-AP-20UL
20 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
16804734
View Documents
Proteintech
15521-1-AP-150UL
150 μL Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
Modification of cellular proteins by ubiquitin is an essential regulatory mechanism controlled by the coordinated action of multiple ubiquitin-conjugating and deubiquitinating enzymes. USP44 belongs to a large family of cysteine proteases that function as deubiquitinating enzymes.[supplied by OMIM, Mar 2008].
Specifications
Specifications
USP44
Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Human
Q8C2S0, Q9H0E7
327799, 84101
USP44 Fusion Protein Ag7888
Primary
-20°C
USP44
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Deubiquitinating enzyme 44, Ubiquitin thiolesterase 44, USP44
Usp44
IgG
Antigen Affinity Chromatography