Learn More
Vilber Lourmat™ UV-Röhre
Rich, robust UV (ultraviolet) tube that is ideal for use in many laboratory, research, scientific, and other environments
Marke:  Vilber Lourmat™ 9075-2153-1
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11736588
  • 53.58 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Standard diameter 16 mm
Spezifikation
Spezifikation
15 W
33 mm
UV-Röhre
365 nm
437 mm