Learn More
Gardner Denver Welch™ Kit 10 Vakuumpumpen-Steuerungspaket mit MRV 100, DN 25 KF
Für Drehschieberpumpen mit KF25-Flanschen. Kostengünstiges Paket zur Regelung des Vakuumdrucks bis 0.001 mbar.
Marke: Gardner Denver Welch™ 330054
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Vakuumsteuerpaket besteht aus:
- MRV 100 Vakuumregler
- PIZA111cr-GOLD Vakuumsensor
- KF25 /16 T-Stück messen
- 2-Wege Magnetventil
- Klammern, Zentrierringe und Adapter
- Elektrische Anschlüsse
Spezifikation
DN 25 KF | |
Drehschieberpumpen mit KF25-Flanschen | |
Kit zur Vakuumsteuerung |