Learn More
Vanadium(III)-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11341659
Click to view available options
Menge:
250 g
1 kg
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 1314-34-7 | O3V2 | 149.88 g/mol
Vanadium(III) oxide catalyzes the direct fluorination reactions. It is used in the coating of carbon nanotubes and as an electrode in lithium ion batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1314-34-7
Summenformel O3V2
Molekulargewicht (g/mol) 149.88
MDL-Nummer MFCD00011455
InChI-Schlüssel KFAFTZQGYMGWLU-UHFFFAOYSA-N
Synonym vanadium iii oxide, divanadium trioxide, vanadium oxide v2o3, vanadium 3 oxide, oxo oxovanadio oxy vanadium, vanadium trioxide, nonfused form, vanadium trioxide, v2o3, vanadium iii oxide trace metals basis
PubChem CID 518710
SMILES O=[V]O[V]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Vanadium(III) oxide
Schmelzpunkt 1970°C
Farbe Schwarz
Physikalische Form Pulver
Menge 1 kg
Prozentgehaltsbereich 95%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water
IUPAC-Name Oxo(oxovanadiooxy)vanadium
Formelmasse 149.88
Geruch Geruchsneutral
Dichte 4.87