Learn More
Vanadiumstandard, 1000 mg/l in 2 % HNO3, (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Marke:  SPEX Certiprep PLV2-2X
Menge 500 mL
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10501953
  • 135.00 € / 500 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
V1000 μg/ml
Zertifizierungen
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7803-55-6, 7697-37-2, 7732-18-5
116.98
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
N.O[V](=O)=O
H4NO3V
MFCD00011430
516859
Spezifikation
Vanadium Standard
7803-55-6, 7697-37-2, 7732-18-5
1.0, 15.0, 84.0
1.0, 15.0, 84.0
MFCD00011430
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Certified Reference Material
Vanadiumoylol-Amin
116.98
500 mL
Matrix    Concentration    Cat. No.
2% HNO3    1000μg/mL    PLV2-2Y, -2X
15% HNO3    10,000    PLV4-3Y, -3X
2% HCl    1000μg/mL    PLV1-2X
15% HCl    10,000    PLV3-3X
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Assurance Certificate of Analysis reports up 30 elements at ppb levels.
Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
H4NO3V
AA, ICP
YBVKNHXQSRDWAA-UHFFFAOYSA-M
N.O[V](=O)=O
2% HNO3
516859
Plasma
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 1000 µg/mL Vanadium
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, ammonium metavanadate