Learn More
B Braun™ Vasco™ puderfreie und hautverträgliche Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex
Click to view available options
Größe:
S
M
L
Beschreibung
Nicht sterile Untersuchungshandschuhe aus hochelastischem Naturlatex
- Puderfrei
- Mit synthetischem Futter für einfaches Anziehen
- Frei von Thiuram
- Beidhändige Passform
- Rollrand
- Mikroaufgeraute Oberfläche
- Ausgezeichnetes Tastgefühl und gute Griffigkeit
- AQL 1.5 (Dichtheit)
- Geprüft gemäß ASTM 1671-07 (virale Penetration) und EN 473-3
- Nach DIN EN 455
Spezifikation
Spezifikation
Klassifikation | PSA-Kategorie III |
Farbcode | Weiß |
Oberflächenbehandlung außen | Mikrorau |
Latex Free | Nein |
Material | Latex |
Gepudert | Puderfrei |
Produkttyp | Untersuchungshandschuhe |
Größe | M |
Dicke (metrisch) | ≥ 0,08 mm |
Fingerhandschuh | Texturiert |