Learn More
3M™ Versaflo™ Eigensicheres Gebläsesystem – Starter-Paket TR-819UK
Click to view available options
:
Menge:1/Karton
Beschreibung
- Praktisches, gebrauchsfertiges Kit
- Zugelassen für die Verwendung mit einer Vielzahl von weichen Versaflo™ Kopfteilen der Serie S und starren Kopfteilen der Serie M
- Enthält einen wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku mit Standardkapazität
- Kopfteil nicht im Lieferumfang enthalten
- CE-Zeichen
Spezifikation
Spezifikation
Akkutyp | Lithium-Ionen |
Zertifizierung/Konformität | CE-Kennzeichnung |
Produkttyp | PAPR-Systeme |
Menge | 1/Karton |