Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Blaue Handschuhe der Serie 87-195 aus Naturlatex
Die spezielle Behandlung mindert die Gefahr allergischer Reaktionen.
Marke: Ansell™ 87195090BP
12.44 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
- 0,35 mm Dicke
- Gute Empfindlichkeit
- Gutes Preis-/Leistungsverhältnis
Anwendungen:
- Geflügelverarbeitung
- Rind- und Schweinefleischverarbeitung
- Fischverarbeitung
- Hausmeisteraufgaben
- Reinigung
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
Ja | |
Handschuhe | |
87-195 | |
Gerade | |
12 Paare | |
87-195 |
Norm-KATEGORIE III EN 374, EN 388: X010, EN 421 | |
Naturlatex | |
Nein | |
9 | |
0,35 mm | |
Baumvollvelours | |
Gegen Flüssigkeiten und mechanisch beständig |