Learn More
Ansell™ Versatouch™ Orangefarbene Latexhandschuhe aus Naturgummi der Serie 87-370
Aufgeraute Oberfläche für besseren Halt bei feuchten Bedingungen. Die Ansell Edmont™ Versatouch™ organgefarbenen Naturlatexhandschuhe der Serie 87-370 sind widerstandsfähig, flexibel und sehr bequem.
Marke:  Ansell™ 87370065
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15511520
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Handschuhe zum Schutz gegen Chemikalien und Flüssigkeiten
  • Robuster Allzweck-Handschuh aus Naturlatex
  • Mit Velours aus 100 % Baumwolle gefüttert, für besseren Tragekomfort
  • Lebensmittelzugelassen
  • Lange Manschette für zusätzlichen Schutz
  • Gerolltes Bündchen für Zugfestigkeit und einfaches Anziehen
  • Hohe Beständigkeit gegen Chemikalien auf Wasserbasis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A1:2009 und EN 388:2003, EN 374:2003
Nein
6.5
87-370
Orange
Latex
0,67 mm
325 mm