Learn More
Ansell™ VersaTouch™ Weiße Einmalhandschuhe der Serie 92-220 aus Nitril
Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
Marke: Ansell™ 92220080
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Verbesserte Herstellungsverfahren für weniger Verschleiß, höhere Reißfestigkeit und besseren Griff unter trockenen, feuchten und fettigen Bedingungen. Ein dünnerer Handschuh für bessere Fingerspitzenflexibilität und verbesserten Gesamtkomfort.
- Texturierte Fingerspitzen sorgen für einen guten Komfort und ein besseres Tragegefühl für empfindliche, präzise Aufgaben. Latexfrei: kein Risiko einer Typ-1-AllergieFür Anwendungen mit Lebensmittelkontakt zugelassen. Ideal für die Handhabung aller fetthaltigen Nahrungsmittel.
Spezifikation
Mit Muster | |
8 | |
0,07 mm | |
92-220 |
Nitril | |
2,9 mil | |
922208 |