Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-stufige RT-PCR-Kits
Dieses Reagenzien-Komplettset bietet Ihnen alles, was Sie für eine RT-PCR benötigen, einschließlich einem stark prozessiven Reverse-Transkriptase-Enzym, und ist mit einem normalen oder Heißstart-Taq erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ AB-1454/A
Beschreibung
Verso 1-stufiges RT-PCR-System ist ein komplettes RT-PCR-Reagenzien-Set, das alles vereint, was für RT-PCR benötigt wird. Das Verso RT-Enzym bietet eine hohe Prozessivität und kann bei Temperaturen von bis zu 57 °C verwendet werden, wodurch eine effektive Transkription durch schwierige RNA-Sekundärstrukturen erreicht wird. Verso zeigt auch einen besseren Dynamikbereich als standardmäßige AMV- oder M-MuLV-Enzyme und bietet eine Erhöhung der Template-Konzentration, was zur entsprechenden Zunahme der Produkte führt, die über einen größeren Bereich von Ausgangsmaterialkonzentrationen erzeugt werden.
Das Verso System ist mit Thermoprime Polymerase (Standard-PCR) oder Thermo-Start Polymerase (Heißstart) erhältlich, wobei letztere eine spezifischere Option bietet, die höhere Ausbeuten liefert und unspezifische Primerverlängerung vor der PCR stark reduziert. Thermo-Start Taq DNA-Polymerase ist eine chemisch modifizierte Polymerase, die während des RT-Schritts inaktiv bleibt und nur durch Hochtemperatur-Inkubation (95 °C für 15 Minuten) vor der PCR aktiviert wird.
Ein optionaler RT-Enhancer ist enthalten.
Das Verso 1-stufige RT-PCR-System ist auch mit einer ReddyMix Option erhältlich, bei der der Mastermix einen Farbstoff und ein Fällungsmittel enthält, mit dem RT-PCR-Reaktionen direkt auf ein Elektrophoresegel geladen werden können. Der rote Farbstoff variiert je nach Agarose-Konzentration zwischen Bromophenolblau und Xylen-Cyanol bei etwa 300 bp.
Highlights
- Eliminate the need for DNase treatments -RT Enhancer (optional) prevents gDNA carry-over
- Enzyme choice -Standard PCR or hot start options available
- Available as ReddyMix formulation -eliminate post-PCR steps required for electrophoresis
- RT and PCR steps performed in single sealed tube -convenience and reduced contamination risk
- Verso enzyme is highly sensitive in a broad dynamic range -accurately detect RNA input from 1 pg to 1 µg
- Wide working temperature range (42 to57°C) for success with GC-rich and other difficult templates
- RNase Inhibitor included in RT enzyme mix
Spezifikation
Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles | |
Verso 1-Step RT-PCR Master Mix w/ThermoPrime Taq | |
RT-PCR |
Master Mix with ThermoPrime Taq | |
80 x 25µL Rxns |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.