Learn More
Thermo Scientific™ Verso 1-stufige RT-PCR-Kits
Dieses Reagenzien-Komplettset bietet Ihnen alles, was Sie für eine RT-PCR benötigen, einschließlich einem stark prozessiven Reverse-Transkriptase-Enzym, und ist mit einem normalen oder Heißstart-Taq erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ AB1455A
Beschreibung
Verso 1-stufiges RT-PCR-System ist ein komplettes RT-PCR-Reagenzien-Set, das alles vereint, was für RT-PCR benötigt wird. Das Verso RT-Enzym bietet eine hohe Prozessivität und kann bei Temperaturen von bis zu 57 °C verwendet werden, wodurch eine effektive Transkription durch schwierige RNA-Sekundärstrukturen erreicht wird. Verso zeigt auch einen besseren Dynamikbereich als standardmäßige AMV- oder M-MuLV-Enzyme und bietet eine Erhöhung der Template-Konzentration, was zur entsprechenden Zunahme der Produkte führt, die über einen größeren Bereich von Ausgangsmaterialkonzentrationen erzeugt werden.
Das Verso System ist mit Thermoprime Polymerase (Standard-PCR) oder Thermo-Start Polymerase (Heißstart) erhältlich, wobei letztere eine spezifischere Option bietet, die höhere Ausbeuten liefert und unspezifische Primerverlängerung vor der PCR stark reduziert. Thermo-Start Taq DNA-Polymerase ist eine chemisch modifizierte Polymerase, die während des RT-Schritts inaktiv bleibt und nur durch Hochtemperatur-Inkubation (95 °C für 15 Minuten) vor der PCR aktiviert wird.
Ein optionaler RT-Enhancer ist enthalten.
Das Verso 1-stufige RT-PCR-System ist auch mit einer ReddyMix Option erhältlich, bei der der Mastermix einen Farbstoff und ein Fällungsmittel enthält, mit dem RT-PCR-Reaktionen direkt auf ein Elektrophoresegel geladen werden können. Der rote Farbstoff variiert je nach Agarose-Konzentration zwischen Bromophenolblau und Xylen-Cyanol bei etwa 300 bp.
Besondere Eigenschaften
- Eliminieren Sie die Notwendigkeit von DNase-Behandlungen – RT-Enhancer (optional) verhindert gDNA-Übertrag
- Enzymauswahl - Standard-PCR oder Heißstart-Optionen verfügbar
- Erhältlich als ReddyMix Formulierung - eliminieren Sie die für die Elektrophorese erforderlichen Schritte nach der PCR
- RT- und PCR-Schritte in einem einzigen, versiegelten Röhrchen - Komfort und geringeres Kontaminationsrisiko
- Das Verso-Enzym ist in einem großen dynamischen Bereich hochempfindlich – erkennen Sie RNA-Eingaben von 1 pg bis 1 µg genau
- Großer Arbeitstemperaturbereich (42 bis 57 °C) für Erfolg mit GC-reichen und anderen schwierigen Templates
- RNase-Inhibitor im RT-Enzymgemisch enthalten
Spezifikation
Lagerung bei -20 °C. Gefrier-/Auftauzyklen vermeiden | |
Master Mix mit Thermo-Start Taq (Hot Start) | |
80 x 25 µl Reaktionen | |
RT-PCR |
Der Erwerb dieses Produkts umfasst eine Immunität gegenüber Rechtsschutzverfahren gemäß den in der Produkteinlage angegebenen Patenten für den ausschließlichen Gebrauch dieser Menge des Produkts für eigene interne Forschungsanwendungen des Käufers. Darüber hinaus weder keinerlei weitere Patentrechte übertragen, weder ausdrücklich noch implizit oder durch Rechtsverwirkung. Weitere Informationen zum Erwerb von Lizenzen erhalten Sie vom Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USA.