Learn More
Corning™ Schalen für sehr niedrige Zelladhäsion
GREENER_CHOICE
Die einzigartige kovalent gebundene Hydrogel-Oberfläche ist hydrophil und neutral geladen
Marke:  Corning™ 3261
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10010582
  • 650.73 € / 20 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 09-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Corning™ CellBIND™ Oberfläche ist eine neuartige Zellkulturbehandlung, die die Oberflächenbenetzbarkeit für eine gleichmäßigere und konsistentere Zellanhaftung verbessert
  • Oberflächenschalen mit sehr geringer Bindung verfügen über eine kovalent gebundene Hydrogelschicht, die die Zellanhaftung, Proteinaufnahme und Zellaktivierung minimiert
  • Bei 100 mm-Schalen sind 10 Schalen/Beutel erhältlich (Kat.- Nr. 430293)
  • Quadratische Schalen mit 245 mm verfügen über eine Wachstumsfläche von 500 cm2
  • Die Stapel-Beads erleichtern die Handhabung
  • Belüftungsöffnungen sorgen für einen gleichmäßigen Gasaustausch
  • Aus optisch transparentem nichtrecyceltem Polystyrol hergestellt
  • Steril
  • Nicht-pyrogen
Typ der Schale (mm) = tatsächlicher Durchmesser der Wachstumsfläche: 35 mm-Schale = 34,4 mm; 60 mm-Schale = 52,1 mm; 100 mm-Schale = 83,8 mm; 150 mm-Schale = 139,1 mm.
Kat.-Nr. 431110, quadratische Schalen mit Innenbodenabmessungen von 224 x 224 mm.
Bestellinformation
Steril; verpackt in Beuteln zu fünf Stück.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Polystyrol
6,3 ml (Well)
21 cm2
Polystyrol
Steril
Zellkultur-Petrischale
20/Karton
15 mm
Ja
Rund
Durchsichtig
Ja
Rund
Extrem schwach bindend
Deckel
5/Packung
60 mm