Learn More
Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse
Für Reagenzflaschen, Kulturröhrchen und andere Flaschen mit Schraubverschluss. Pyrex™ PBT-Schraubverschlüsse sind entsprechend Ihren Anforderungen in vielen verschiedenen Größen lieferbar. Die Dichtscheiben gewährleisten eine inerte Innenabdichtung und Beständigkeit gegen feuchte Dämpfe und eignen sich hervorragend für Kulturanwendungen.
Marke: Pyrex 4503/25
Beschreibung
- Dichtscheibe aus PTFE für chemische Beständigkeit
- Widersteht Heißluftsterilisation bis 180 °C
- Autoklavierbar
Spezifikation
Schraubverschluss | |
PBT | |
25 mm | |
Autoklavierbar | |
Reagenz- und Medienflaschen, Kulturröhrchen |
PTFE-beschichtete Gummieinlage | |
20/Packung | |
PTFE-beschichtet | |
Schraubkappe |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.