Learn More
Thermo Scientific™ EZ-Link™ Activated Peroxidase Antibody Labeling Kit
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Das Thermo Scientific™ Pierce Aktivierte-HRP- und Antikörper-Markierungskit enthält Meerrettich-Peroxidase-Enzym, das Glutaraldehyd-aktiviert wurde, um die Markierung und Präparation von Antikörperkonjugaten zu ermöglichen.
Leistungsmerkmale:
- Reagiert mit primären Aminen und bildet eine kovalente Aminbindung.
- Für eine sichere Verlinkung ist kein Reduktionsschritt erforderlich.
- Kann bei -20 °C für mindestens 12 Monate aufbewahrt werden
- Mit 1 mg wird ca. 0,5 ml Konjugat bei einer Arbeitsverdünnung von 1:1.000 erzeugt, wenn die Kopplung an einen Antikörper mit hohem Titer erfolgt
- Die Enzymaktivität beträgt > 200 Einheiten/mg
Lieferumfang:
5 mg aktivierte Peroxidase, 50 ml Konjugationspuffer, 250 mg Lysin, Säule mit 0,5 ml immobilisiertem Protein A/G, 200 ml schonender Ag/Ab-Bindungspuffer, 200 ml schonender Ag/Ab-Elutionspuffer
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Antikörpermarkierungskit |
Menge | 5 Reactions |
Ausreichend für | 5 Konjugationen, jeweils mit 0,3 mg Antikörper (IgG) |
Inhalt und Lagerung | |
Kennzeichnungsmaßstab | 300 μg |
Produktlinie | EZ-Link™ |
Marker oder Farbstoff | HRP (Meerrettich-Peroxidase) |
Labeling Target | IgG |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.