Learn More
RETSCH Glasperlen für Mühlen
Zur Verwendung mit MM 200-Schwingmühlen.
Marke:  RETSCH 22.222.0001
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10069270
  • 62.24 € / 500 Gramm
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 30-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Ideal für den Aufbruch biologischer Zellen
Spezifikation
Spezifikation
Perlen
0.10 bis 0.25 mm
500 g
Glas
Mischermühle MM 200