Learn More
Medline™ Polarimeter,Polaris,Ceti,m. (VE=1 st. )
Hochwertiges, kostengünstiges analoges Polarimeter zur Messung der Rotation optisch aktiver Proben. MEDLINE™ CETI 8 kg Polaris Analog-Polarimeter ist so leistungsfähig wie viele digitale Geräte auf dem Markt.
Marke:  Medline™ 9100.0000M
Artikelnummer. 10113944
  • 2090.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Für Probenröhrchen mit Längen bis zu 220 mm
  • Zur Messung von Konzentrationen und optischen Drehungen in der Lebensmittel-, Zucker-, Aroma-, Duft-, pharmazeutischen und chemischen Industrie
  • Lieferung mit zwei Ersatzsicherungen, zwei Reagenzgläsern (100 und 200 mm), Schraubendreher und Bedienungsanleitung
Spezifikation
Spezifikation
360° mit 18°-Drehung links/rechts
0,05 (doppelte Nonius-Skala)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen