Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke:  Brady™ 065586
28.45 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10152604
  • 30.55 € / 1 Stück
Les indispensables du laboratoire au quotidien
Aktionscode 24132 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
  • Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
  • Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile
Blau
OSHA 1910,147
5.2 in.
132.08 mm
50.80 x 184.80 x 141.70 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
141 mm
Je 1
184 mm
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 2.5-5 BLUE
Polypropylen
Brady Gate Valve Lockouts
0.38 in.
9,7 mm
184,80 x 141,70 mm
5.58 in.
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch
7.28 in.