Learn More
Buerkle™ Probenlöffel aus Edelstahl
Proben-Löffel zum Entnehmen von kleinen Probenmengen. Durch die besonders geformte Löffelschale erreicht man fast jeden Winkel im Gefäß, und ein Abrutschen der Probe vom Löffel wird verhindert.
Marke:  Buerkle™ 5320-0210
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10297412
  • 9.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus Edelstahl nach AISI 304 (1.4301) gefertigt
  • Weitgehend chemisch beständig (jedoch nicht gegen Säuren und Alkalien)
Spezifikation
Spezifikation
Löffel
Autoklavierbar
210 mm
Edelstahl (V2A)
Zur Entnahme geringer Probenmengen, Lebensmittel