Learn More
Thermo Scientific™ SuperSignal™ West Femto Maximum Sensitivity Substrat
Hochempfindliches, verbessertes Chemolumineszenz(ECL)-HRP-Substrat für den Nachweis von niedrigen Femtogrammkonzentrationen durch Western-Blot-Analysen.
Marke: Thermo Scientific™ 34094
148.33 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Thermo Scientific™ SuperSignal West Femto Substrat ist ein hochempfindliches, verbessertes Chemolumineszenz-Substrat (ECL-Substrat) für den Nachweis von Peroxidase-Aktivität aus HRP-konjugierten Antikörpern und Sonden beim Western Blotting.
SuperSignal West Femto Substrat mit maximaler Empfindlichkeit ist ein hochempfindliches chemilumineszentes Substratsystem für Western Blotting mit Meerrettich-Peroxidase-(HRP)-Enzym. Das Substratkit ermöglicht den Nachweis geringer Femtogrammmengen (d. h. mittlerer Zeptomol!) von Proteinen, die auf Nitrozellulose- oder PVDF-Membranen abgelagert und mit geeigneten Primär- und Sekundärantikörpern eingesetzt werden. In Kombination mit optimierten Antikörperkonzentrationen und Blockpuffern ermöglicht SuperSignal West Femto Substrat die Detektion von Zielproteinen in Mengen, die zu klein sind, um sie mit herkömmlichen ECL-Substraten zu erkennen.Leistungsmerkmale:
ECL Substrat – Ein verbessertes Chemolumineszenz-Substrat für die Detektion der Aktivität der Meerrettichperoxidase (HRP) durch Antikörper und andere Western-Blot-Sonden
Empfindlich – Nachweis geringer Femtogrammmengen (mittlerer Zeptomolbereich) von Proteinen in Nitrozellulosestreifen oder PVDF-Membranen
Quantitativ – Erzeugt messbare quantitative Signale über zwei Zehnerpotenzbereiche
Einsparung von Antikörpern – Optimiert für sehr verdünnte Antikörperkonzentrationen; 5000- bis 100.000-fache Verdünnung von Primärantikörpern und 100.000- bis 500.000-fache von Sekundärantikörpern (von 1 mg/ml-Beständen)
Intensives Signal – Einfache Aufnahme eines Bildes durch Exposition gegenüber Autoradiografiefilm, über eine CCD-Kamera oder ein ähnliches Bildgebungssystem
Ausgezeichnete Signaldauer – Unter optimierten Bedingungen 8 Stunden an Lichtleistung
Stabiles Reagenz – Kit-Komponenten bleiben bei 4 °C 1 Jahr lang stabil bzw. 6 Monate lang bei Raumtemperatur
Spezifikation
Substrat | |
Flüssig | |
Nitrozellulose, PVDF | |
20 ml | |
2°: 1:100 bis 500 K (2 bis 10ng/ml), 1°: 1:5 K (10 bis 200 ng/ml) | |
6 bis 8 h | |
Luminol/Enhancer, 10 ml, Stabiler Peroxidpuffer, 10 ml |
Chemolumineszenz | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
Meerrettich-Peroxidase | |
Niedriger Femtogrammbereich | |
2 Mini-Gel-Blots, 200 cm² Membran | |
Ausreichend für: 2 Mini-Gel-Blots; 200 cm2 Membran • Luminol/Enhancer, 10 ml • stabiler Peroxidpuffer, 10 ml Reagenzien bei 4 °C lagern. |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.