Learn More
Hanna Instruments™ Oberflächen-Temperaturfühler, K-Typ, ohne Handgriff u. Kabel, bis 200°C, Miniaturst.
Marke:  Hanna Instruments™ HI766PB
Artikelnummer. 10448452
  • 131.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 17-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Öfen und Formen Edelstahl-Oberfläche max. 650° C 200 mm x16 mm Durchmesser Hanna