Learn More
Justrite™ Labor-Sicherheits-Auslaufhahn, Messing, mit Flussregelung
Selbstschließende Sicherheitsventile verhindern ein Zurückflackern des Feuers in die Trommel
Marke: Justrite™ 08540
57.22 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24132" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Mit Polytetrafluorethylen(PTFE)-Dichtung
- Anpassbare Modelle, lassen sich fest in das Fass einschrauben
- Fasshahnverlängerungen ermöglichen eine höhere Genauigkeit bei der Entnahme und vermeiden ein Verschütten
Zertifizierungen
Von FM Global getestet und zugelassen
Spezifikation
FM | |
Selbstschließend | |
0.75 Zoll |
Laborsicherheitshahn aus Messing zur Kontrolle des Durchflusses | |
Messing | |
1,90 cm |