Learn More
Karl Fischer Aqualine™ Titrator 5, für Karl-Fischer-Titration durch Volumetrie, Fisher Chemical
Für Zweikomponentensystem. Wasseräquivalent: 5,0mg H2O/ml
Marke: Fisher Chemical K/2200/15
90.16 EUR gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Spezifikation
Aqualine™ Titrant 5 | |
Karl Fischer Reagent | |
1 L | |
64°C | |
Flüssig | |
CH4O | |
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N | |
Methanol |
Farblos | |
Pyridine free | |
5.0mg of water/mL min. | |
Bernsteinfarbene Glasflasche | |
> 1.0 | |
MFCD00004595 | |
CO | |
32.04 |
Sicherheit und Handhabung
- Aqualin Titrant 5
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1
Gefahrenhinweis
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H331-Giftig bei Einatmen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H370-Schädigt die Organe.
- H372-Schädigt die Organe.
Sicherheitshinweis
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: Methyl alcohol, Iodine
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.