Learn More
B Braun™ Sterican™ Kanüle für die intramuskuläre Injektion
Aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl B Braun™ Sterican™ Die Kanüle für die intramuskuläre Injektion ist dünnwandig mit extrem glatter Oberfläche und leichter Silikonbeschichtung. Spezielle Schrägen mit langem Schliff sorgen für schmerzfreie Einstiche.
Marke:  B Braun™ 4665473
Artikelnummer. 10549787
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Gemäß ISO 7864 und DIN 13097
  • Dünnwandige Kanüle
  • Aus rostfreiem Chrom-Nickel-Stahl
  • Mit extrem glatter Oberfläche und leichter Silikonbeschichtung
  • Spezielle Schneide langer Schliff
  • Für schmerzfreie Einstiche
  • Transparente Luer-Lock-Kunststoffnabe aus Polypropylen
  • Farbcodiert gemäß ISO 6009
  • 100/Packung
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Chromium Nickel Steel
14 G
80 mm
Je 1
Hellgrün
2,1 mm
Spezialanzeige