Learn More
Buerkle™ Fasspumpe aus Polypropylen mit Auslaufschlauch und Hahn
Fasspumpe aus Polypropylen mit Auslaufschlauch und Hahn ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks. Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Marke:  Buerkle™ 5600-1002
185.36 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10550882
  • 217.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Fasspumpe PP mit flexiblem Auslaufschlauch aus PVC, Länge 1,2 m und Absperrhahn.
Fasspumpen aus Polypropylen ermöglichen ein schnelles Abfüllen von Flüssigkeiten aus Fässern, Kanistern und Tanks.
Durch die gute chemische Beständigkeit von PP können auch Säuren, Laugen und aggressive Reiniger abgefüllt werden.
Das tief liegende Bodenrückschlagventil der Fasspumpe und die mittels Fassverschraubung stufenlos verstellbare Eintauchtiefe, sichern eine gute Restentleerung. Die Fassverschraubung befestigt die Fasspumpe sicher im Fass. Fassverschraubungen und Gewindeadapter für handelsübliche Behälter sind als Zubehör erhältlich.
  • Dichtungen aus PTFE
  • Tauchrohr Ø 32 mm
  • Förderleistung bis ca. 12 l/min
  • Für Fässer und Tanks von 30-1000 Liter
Spezifikation
Spezifikation
Industrie
Fässern, Kanistern, Tanks, Lebensmittel
Polypropylen, PTFE
Chemisch beständig
300 mL/Hub
32 mm
100 cm
109 cm
100 cm
Zylinderpumpe
Auslaufschlauch und Hahn
0,8 kg