Learn More
Brady™ Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile, Polypropylen
Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm.
Marke:  Brady™ 065599
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10672235
  • 130.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lockout/Tagout, Absperrvorrichtungen für Ventile
  • Unsere Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile haben eine einzigartige Auswurfscheibe in der Mitte für OS & Y Ventile oder Ventile mit steigender Spindel. Für Schlösser mit einem Bügeldurchmesser von bis zu 9,53 mm. Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch sind im Lieferumfang enthalten.
  • Absperrvorrichtungen für Durchgangsventile
Spezifikation
Spezifikation
Sperrvorrichtung für Auslassventile
Grün
OSHA 1910,147
13.96 in
76.20 x 405.10 x 363.50 mm
Blockier- und Verriegelungssystem
363,3 mm
Je 1
405,1 mm
GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 10-13 GREEN
Polypropylen
Brady Gate Valve Lockouts
354.58 mm
405,10 x 363,50 mm
14.31 in.
Gefahrenetiketten in Englisch, Spanisch und Französisch
15.95 in.