Learn More
Thermo Scientific™ Kryoboxen
Erfüllen Sie jeden Bedarf und jedes Budget mit den Thermo Scientific™ Kryoboxen.
Marke:  Thermo Scientific™ 867013-0243
49.27 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24082" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11301524
  • 68.20 € / 4 Stück
Cryo Collection Angebote
Aktionscode 24082 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Erfüllen Sie die Anforderungen jedes Budgets mit Kryoboxen aus Kunststoff oder Karton, die für die Lagerung von Kryofläschchen und Röhrchen entwickelt wurden. Wählen Sie aus einer Vielzahl von robusten Thermo Scientific™ CryoBox™ Arten aus Kunststoff mit Markierungen auf den Deckeln und aufgedruckten Positionsrastern oder wählen Sie wirtschaftliche Kartonkryoboxen für die Kurzzeitlagerung. Die Kunststoffboxen sind für unsere Nalgene™ und Nunc™ Fläschchen und Mikrozentrifugenröhrchen der eigenen Marke optimiert.
  • Strapazierfähige Vollkunststoff-Kryoboxen zur Kurz- oder Langzeitlagerung
  • Markierungen auf den Deckeln der Kunststoff-Kryoboxen verhindern eine falsche Ausrichtung
  • Kunststoffbehälter sind zur Dekontamination autoklavierbar und bei Temperaturen von -196°C bis +121°C verwendbar.
  • Vereinfachte Bestandsverwaltung durch aufgedruckte Gittermarkierungen auf den Kunststoffdeckeln
  • Kostengünstige Kryoboxen aus Spanholz/Pappe zur Kurzzeitlagerung
  • Kryoboxen aus Spanholz/Pappe haben Rastereinsätze und Belüftungsschlitze im Boden für ein vollständiges Entleeren und optimale Luftzirkulation
  • Erhältlich mit Teilern für 25 bis zu 169 Röhrchen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Polycarbonat, 133 x 133 x 52 mm
Polycarbonat
Kryobox
Colored Insert
4/Packung, 24/Karton
5,25 x 5,25 x 2 in. (133 x 133 x 52 mm)
133 mm
133 mm
52 mm
Blau
Quadratisch
81 (1 bis 2 ml Fläschchen)
Nalgene
9 x 9
5,25 in.
5,25 in.
2 in.
0,63 kg
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke:
Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.