Learn More
Testo™ Datenlogger für 175 H1 Temperatur und Feuchtigkeit
Überwachen und protokollieren Sie die Temperatur und die relative Luftfeuchtigkeit in Gebäuden und geschlossenen Räumen. Testo™ 175 H1 Temperatur- und Feuchtedatenlogger sind für zuverlässige Langzeitmessungen und die Protokollierung wichtiger Werte konzipiert.
Marke:  Testo™ 0572 1754
Artikelnummer. 11361374
  • 403.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • 2-Kanal-Temperatur- und Feuchtedatenlogger mit externem Feuchtesensor (NTC/kapazitiver Feuchtesensor)
  • Überwachung und Protokollierung von Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit und Taupunkt rund um die Uhr
  • Großer Speicher für Langzeitmessungen und bis zu 1 Millionen Messwerte, Batterielebensdauer von 3 Jahren
  • Kürzere Reaktionszeiten und genaue Messungen mit externem Feuchtesensor
  • Kostenloser Software-Download (ComSoft Basic)
  • Weitere Informationen wie einstellbare Schwellwerte, Überschreitung von Schwellwerten und verbleibende Akkuleistung können auch auf dem großen, übersichtlichen Display abgelesen werden
  • Der testo175 H1 gewährleistet ein hohes Maß an Datensicherheit und zuverlässige Messungen auf Basis modernster Technologie
  • Speicher in Übergröße, der bis zu 1 Millionen Messwerte speichern kann
  • Verlängerte Batterielebensdauer von bis zu 3 Jahren
  • Im Lieferumfang enthaltene AAA-Dreifachbatterien können vom Anwender einfach ausgetauscht werden
  • Inklusive Wandhalterung, Schloss, Batterien und Kalibrierprotokoll
Spezifikation
Spezifikation
Datenlogger, Temperatur und Feuchtigkeit
AIMn Typ AAA
2
IP 54
NTC
±2 %
1 s bis 24 h
0.1 %
-20°bis +55 °C
1.000.000 Messwerte
3 Jahre
USB-Anschluss und SD-Karte
175 H1
Zur Überwachung und Dokumentation von Klimaanlagen in Gebäuden, der Temperatur und Feuchtigkeit in Lagern und während Transporten
± 0.4°C
0 bis 100%
-20°bis +55 °C
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen