Learn More
Cytiva Cellulose-Extraktionshülsen
Sorgt mit seinem breiten Sortiment an Größen, die für den Einsatz in Kugelhaltern und automatisierten Extraktionsapparaten geeignet sind, für optimale Passform. Whatman™ Cellulose Extraktionshülsen bestehen aus hochwertiger Cellulose für hervorragende mechanische Festigkeit und Retention.
Marke: Cytiva 10350215
97.14 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Sorgt mit seinem breiten Sortiment an Größen, die für den Einsatz in Kugelhaltern und automatisierten Extraktionsapparaten geeignet sind, für optimale Passform.Whatman™ Cellulose Extraktionshülsen bestehen aus hochwertiger Cellulose für hervorragende mechanische Festigkeit und Retention.
- Für alle automatisierten Extraktionssysteme
- Qualitativ hochwertige Cellulose
- Optimale Passform für Hülsenhalter
Bestellinformation
Bei der Berechnung der Außendurchmesser muss die Wanddicke zusätzlich berücksichtigt werden
Spezifikation
603 Standard-Extraktionshülsen aus hochwertiger Zellulose in verschiedenen Größen erhältlich. | |
25 mm | |
1.5 mm | |
603 | |
2,3 in. | |
248 °F | |
Extraktionshülse |
0,98 in. | |
Zellulose | |
Für die Analyse von Fetten oder Pflanzenschutzmitteln in Lebensmitteln und Bodenmaterialien sowie in vielen anderen Verfahren, die eine Fest-Flüssig-Extraktion umfassen | |
Für automatisierte Extraktionsapparate | |
60 mm | |
130 °C |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.