Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde, ideal geeignet für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung im Labor.
Marke: Thermo Scientific™ 5000-1012
341.35 EUR gültig bis 2025-06-27
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
In der Flüssigphase des Stickstoffs nicht ohne CryoFlex-Schlauch aufbewahren
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde. Diese Aufbewahrungsröhrchen eignen sich ideal für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung wertvoller und genomischer Proben bei niedrigen Temperaturen bis hinunter zur Dampfphase von flüssigem Stickstoff.
Eigenschaften:
- Große Schriftfelder für ausführlichere Probeninformationen und Graduierung zum einfachen Ablesen des Volumens
- Verwendung nicht-zytotoxischer Rohstoffe für mehr Probensicherheit und zertifiziert DNAse- und RNAse-freie Röhrchen für die Genomik
- Außengewinde zur Verbesserung aseptischer Methoden
- Höchstmögliche Sterilitätsgarantie mit SAL 10-6
- Geeignet für allgemeine Kühllagerungen (+4 °C) bis zur Lagerung in der Gasphase von flüssigem Stickstoff
- Kryoröhrchen System 100 lassen sich bei der Lagerung enger anordnen (10 x 10) und sparen so wertvollen Aufbewahrungsplatz
- Freistehende Röhrchen für eine einfache Handhabung auf dem Labortisch
- Uncodierte, nicht sterile Röhrchen mit separaten Verschlüssen in Großpackungen für weniger anspruchsvolle Anwendungen
Spezifikation
11,684 mm | |
Röhrchen, steril, 1,0 ml | |
Nicht autoklavierbar | |
Konisch | |
Außen | |
500 | |
SYSTEM 100 | |
Nalgene™ | |
Ja | |
500/Karton | |
0,0338 oz. | |
Schraubverschluss |
Kryogener Schraubverschluss | |
0.46 Zoll | |
1,0 mL | |
Polypropylen | |
1,5 in. | |
25 | |
Ja | |
Steril | |
Ja | |
Polypropylen | |
Ja | |
Ja |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die mit dieser Erklärung verbunden sind.