Learn More
Pufferlösung pH 9, Reagecon™
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
500 ml
Packungsgröße:
500 Milliliter
Spezifikation
Spezifikation
pH | 9 |
Menge | 500 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- BUFFER SOLUTION pH 9.00 ± 0.01 @ 25°C
- Gefahr
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1B
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Boric Acid, DisodiumSalt