Learn More
Gibco™ Trypsin (2,5 %), ohne Phenolrot
GREENER_CHOICE
Hergestellt aus Trypsin-Pulver, einer bestrahlten Mischung aus Proteasen, die aus Schweinepankreas gewonnen wurden
Marke:  Gibco™ 15090046
18.26 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24335" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11538876
  • 20.51 € / 100 Milliliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Aufgrund ihrer stark proteinspaltenden Wirkung wird Trypsin-Lösung weithin zur Zelldissoziation, für Routineanwendungen bei der Zellpassage und zur Dissoziation von Primärgewebe verwendet. Die für die Dissoziation erforderliche Konzentration variiert je nach Zelltyp und experimentellen Anforderungen.
  • Lösungen werden auf pH-Wert, Osmolalität, Sterilität und Wirkungsfähigkeit getestet.
  • Vor der Herstellung werden die Rohstoffe mit E-Beam-Bestrahlung geprüft und auf Kontamination durch Endotoxin, PPV, PCV 1/2, Mycoplasmen, Bakterien, Pilze und Viren getestet sowie Überprüfungen durch Multiple Activity-Assays sowie Aschen- und Feuchtigkeitsanalysen unterzogen
  • Verfügbare dokumentierte Rückverfolgbarkeit umfasst die Rückverfolgbarkeit von Chargen, Zertifikate über den tierischen Ursprung, Chargenanalysen, Bestrahlungszertifikate, eine Übersicht über virale Inaktivierung sowie entsprechende Nachweise über die Herkunft von Rohstoffen und Materialien
Nachhaltige Verpackung
Zellkultur, Säugetierzellkultur
Bestellinformation
Versandbedingung: Trockeneis
Compliance
Hergestellt in einer cGMP-konformen Einrichtung, die von der US-Arzneimittelbehörde FDA als Hersteller von Medizinprodukten zugelassen und ISO 13485-zertifiziert ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kein EDTA
Säugetierzellen
10x
Reagenz zur Zellkulturdissoziation
Kein Phenolrot
7,1 bis 8
100 mL
Tierischen Ursprungs
Lagerbedingungen: -5 bis -20 °C
Haltbarkeit: 24 Monate ab Herstellungsdatum
Tierischen Ursprungs
Flüssig
Steril gefiltert
270 bis 320 mOsm/kg
Gibco™
Nasseis
In-vitro-Bioassay
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • TRYPSIN, 2.5%, 10X
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H334-Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P342+P311-Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: trypsin
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Für die Verwendung in der Forschung oder die Weiterverarbeitung. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.