Learn More
DWK Life Sciences Originalitätsverschluss, Weithals, aus PP , Blau, für Kalk-Soda Vierkant-Schraubflaschen
Originalitätsverschluss für Weithals-/Kurzformgewinde.
Marke: DWK Life Sciences 293033208
18.37 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Blauer Originalitätsverschluss aus PP für die Weithalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in niedriger Form.- Originalitätsring
- Lippendichtung
- DIN Gewinde in kurzer Form
Spezifikation
Aufbewahren von Proben und Reagenzien; Probenentnahme; Transport und Versand | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |
Polypropylen | |
GL 54 | |
69 mm |