Learn More
Humidity Sponge™, Fisherbrand™
Catalog No. 11734366 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel
Packungsgröße:
40 Stück
Feuchtigkeitsschwammtrockenmittel; Fisherbrand; wiederverwendbarer Typ
  • Ungiftiges Trockenmittel
  • Wiederverwendbar
  • Bei dem Material handelt es sich um DuPont Tyvek™ atmungsaktives Polyethylen hoher Dichte
  • Perfekt für Medikamente, Lebensmittel, Elektronik, Optik und Ausrüstung geeignet
  • Die Beutel halten garantiert 16 % der Feuchtigkeit nach Gewicht zurück; die typischen Ergebnisse sind eine Feuchtigkeitsaufnahme von 37 %
  • Das Trockenmittel erfüllt die FDA-Anforderungen der USA
  • Zertifiziert gemäß ISO-Klasse 5 (Klasse M3.5) für Reinräume
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Fisherbrand™ Humidity Sponge™ Trockenmittel
CAS 1302-78-9
Material HDPE
Menge 40 Pk.
Güte Certified
Gewicht 11 g