Learn More
Merck Millex™ Unsterile 13 mm-Spritzenfilter mit hydrophober Membran aus PTFE
Umspritztes Gehäuse aus Polypropylen mit optimierter Konstruktion
Marke: Merck SLFGX13NK
2210.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Übersicht über nicht sterile Millex™ Spritzenfilter mit Durapore™ (PVDF) Membran- Geringe Proteinbindung, um die Interaktion mit der Probe zu minimieren und die Rückgewinnung zu maximieren
- Kompatibel mit wässrigen und milden organischen Lösungen
- Gehäusematerialien sind entweder Polypropylen oder Polyethylen hoher Dichte (HDPE), die einen niedrigen Gehalt an extrahierbaren Stoffen und eine breite chemische Kompatibilität bieten
Anwendungen:
Für die Probenfiltration vor UHPLC, HPLC, LC-MS und Massenspektrometrie; Lösungsfiltration; Filtration biologischer Proben und Proteinlösungen
Bestellinformation
Ein-/Auslassanschlüsse: weiblicher Luer-Lock™-Anschluss/männlicher Luer-Lock-Anschluss.
Spezifikation
Rot | |
Spritzenfilter | |
PTFE (hydrophob) | |
10 mL | |
Analytische Probenvorbereitung | |
Hydrophob | |
Männlicher Luer-Stecker | |
Spritzenfilter FG | |
13 mm |
Ja | |
Spritze | |
0,2 μm | |
Unsteril | |
Polypropylen | |
Weiblicher Luer Lock | |
1000/Pk. | |
<10 ml | |
13 mm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.