Learn More
Fisherbrand™ ASTM™ Hydrometer zur Bestimmung der relativen Dichte von Flüssigkeiten, die leichter sind als Wasser
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
Marke:  Fisherbrand™ 116034CC
244.85 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11757834
  • 361.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Die Genauigkeit des Hydrometers entspricht oder übertrifft die ASTM™ E 100-Spezifikationen.
  • Verwenden Sie den Zylinder 08-530K
  • Temperatur zur Standardisierung: 60 °F
Bestellinformation
Ein Kalibrierungszertifikat ist erhältlich; bei der Bestellung einfach den Buchstaben C an das Ende der Katalognummer anhängen.
Compliance
Kalibriert gemäß ASTM™ E 126-Spezifikationen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
84H
3-Punkt-Zertifizierung, ASTM E126, gemäß ASTM E10-14 Tabelle 1
Kalknatronglas
0,750 bis 0,800 ASTM 84H-62
60 °F
0,0005
330 mm
Flüssigkeiten, die schwerer sind als Wasser
275 mL