Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Deckglas aus Borosilikatglas
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
22 x 22 mm
22 x 40 mm
Packungsgröße:
156 Stück
87 Stück
Beschreibung
- Constructed of borosilicate glass.
- Choose from two thicknesses:
- No. 1 (0.13 to 0.17 mm)
- No.1.5 (0.16 to 0.19 mm)
- Cover glasses are made from borosilicate glasses and packaged by the ounce.
- The cover slips feature extra-white soda-lime glass with very low iron content.
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Deckglas |
Form | Rechteck |
Material | Borosilikatglas |
Länge (metrisch) | 22 mm |
Breite (metrisch) | 40 mm |
Dicke (metrisch) | Nr. 1 (0,13 bis 0,16 mm) |
Abmessungen (L x B) | 22 x 40 mm |
Menge | 156/Packung |