Learn More
Ansell TouchNTuff™ 92-600 Chemikalienbeständige Einweghandschuhe aus Nitril
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell Edmont Touch N Tuff™ Einweg-Nitril-Handschuhe zeichnen sich durch Tragekomfort aus und halten die Ermüdung der Hände auf einem Minimum.
Marke: Ansell 92600100
17.51 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Bewährter Spritzschutz gegen gesundheitsschädliche Chemikalien. Ansell Edmont Touch N Tuff™ Einweg-Nitril-Handschuhe zeichnen sich durch Tragekomfort aus und halten die Ermüdung der Hände auf einem Minimum.
- Aus 100 % Nitril
- Beständig gegen versehentliche Durchstiche, Kerben, Einschnitte und Abrieb
- Bequemes dünnes mil-Design
- Gerollte Aufschläge für leichtes Überziehen und Lüften
- Chemisch beständig*
*Nicht empfohlen für Aceton, Benzaldehyd, Chlorobenzol, EDC, DMAC, DMF, Ethylacetat, Furfural, Methylenbromid, MEK, Morpholin, NMP, Jodmethan, Salpetersäure -70 %, (konzentriert), Salpetersäure, rote rauchende Salpetersäure, Nitrobenzol, 1-Nitropropan, 2-Nitropropan, Phenol, 90 %, THF, Pyridin, Schwefelsäure, 95-98 % (konzentriert) und THF
Compliance
Gemäß FDA 510(k) zugelassen.
Spezifikation
ASTM D6319, FDA 21 CFR 177.2600, ASTM F1671 | |
Nein | |
Zur einmaligen Verwendung | |
0,14 mm | |
Ja | |
4,7 mil | |
XL | |
0,14 mm | |
Typ B | |
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz | |
Ohne Dichtungseinlage | |
92 600 XL585837 | |
9,5 in. |
Kategorie III, EN 420:2003 + A1:2009 | |
Grün | |
5,5 mil | |
Beidseitig tragbar | |
Nitril | |
0,12 mm | |
5,5 mil | |
Nein | |
JKPT | |
Rollrand | |
ISO 9001 | |
TouchNTuff™ 92-600 | |
24 cm |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.