Learn More
Aalborg™ GASMISCHER ALU 2 MESSROHRE
Mischung von zwei oder drei Gasen in homogenen unendlich variablen Konzentrationen direkt am Endnutzungspunkt. Das Aalborg™ Gas Proportioner Meter macht teure, maßgeschneiderte Mischgasmischungen überflüssig.
Marke:  Aalborg™ G21A2-BA0
Artikelnummer. 11822360
  • 367.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Das Mischen von zwei oder drei Gasen mit Gaszuteilern macht Folgendes überflüssig:
    • Bestellung von festen Gasgemischen
    • Kontamination durch wiederverwendbare Gasflaschen
    • Potenziell ungenaue Gemische von Gaslieferanten
  • Gerippte oder geriffelte Messröhrchen ermöglichen stabile und genaue Messwerte
  • Vergrößerungslinse in der vorderen Abdeckung für eine verbesserte Leseauflösung
  • Austauschbarkeit der Durchflussröhrchen und Schwimmer
  • Einfacher Platteneinbau
Spezifikation
Spezifikation
Gasmischer für 150 mm-Röhrchen
13,8 bar
121 °C
± 5 %
1/8 Zoll NPT (F)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Zubehör anzeigen