Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ flexibler faseroptischer Lichtleiter 2armig
Biegbarer Fiberoptik-Lichtleiter in schwarz lackierter, halbstarrer Schwanenhals-Leitung.
Marke:  SCHOTT AG Lighting and Imaging™ 170202
248.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11842442
  • 273.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Light guide with eco-friendly Puravis fiber optics.
  • Precise positioning offers complete control of light placement.
  • Gooseneck branches positioned in opposite directions create near shadow-free illumination.
  • Re-adjust with ease.
  • For use with Cold light source KL300LED.
  • Diameter: End tip: 6 mm, Lightsource adapter: 9 mm, Active Fiber optic bundle: 4.5 mm, Outer Jacketing: 6.5 mm
Spezifikation
Spezifikation
500 mm