Learn More
Buerkle™ Pigmentstecher
Pigmentstecher zur Probenahme von Pigmenten, Pasten und Schüttgut.
Marke:  Buerkle™ 5369-0300
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11846403
  • 301.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit halboffener Nut, 50 %, für stark haftende Produkte
  • Mit zu einem Viertel geöffneter Nut, 25 %, für leicht haftende Produkte
  • Edelstahl AISI 316L (1.4404)
  • 30 mm Ø
Spezifikation
Spezifikation
Pigmentstecher
Autoklavierbar
DIN
432 mm
Edelstahl (V4A, AISI 316)
145 mL
Ideal für Pasten, Pigmente und agglomerierendes Schüttgut