Learn More
Sperian™ Ohrstöpsel aus PU (Polyurethan)
Gut sichtbarer Ohrschutz in fröhlichen Farben. Sperian™ Honeywell™ Laser Lite Einweg-Ohrstöpsel ohne Band bestehen aus selbsteinstellendem Polyurethanschaum, der praktisch jedem Träger passt.
Marke:  Sperian™ 3301105
Artikelnummer. 11846940
  • 81.00 € / 200 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Lebendige Farben
  • Die konturierte T-Form erleichtert das Einsetzen und Entfernen aus dem Gehörgang.
  • Langzeit-Tragekomfort
  • Ideal für Prozessindustrien mit geringen Toleranzen für Verpackungsabfälle
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Magenta, Gelb
Universal
200/Pckg.
Ohrstöpsel
Polyurethan
EN 352-2:1993 / DE-24869-1:1993, ISO 9001/2000
Für verarbeitende Industrien mit geringen Toleranzen
T-förmig