Learn More
Masterflex™ L/S™ Kassettenpumpenkopf mit 2 Kanälen und 6 Rollen
Pulsationsarmer Synchrondurchfluss aus mehreren Kanälen
Marke:  Masterflex™ 07519-10
764.14 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 11865252
  • 815.00 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 15-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Rastbare Kassetten ermöglichen einen schnellen Schlauchwechsel—der Pumpenkopf muss nicht aus dem Antrieb entfernt werden
  • Eine optimierte Halterkonstruktion fixiert Schläuche sicher an ihrem Platz
  • Durchflussrate 0,0008 bis 350 ml/min mit L/S Schläuchen—hängt von der Drehzahl des Antriebs, der Kassette und den Schlauchmaßen ab
  • Kann bis zu 2 große Kassetten aufnehmen
  • Für Antriebe mit mindestens 1⁄10 PS und höchstens 250 U/min
Spezifikation
Spezifikation
100 x 111 x 102 mm
Polysulfon (PSF)
6
100 mm
350 ml/min (Höchstwert)
2 Groß
102 mm
111 mm