Learn More
DWK Life Sciences Durchsichtige Probenröhrchen mit Schraubgewinde ohne Verschlüsse
Verpackung in unterteilten gewellten Tabletts
Marke:  DWK Life Sciences 608121965
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11892983
  • 314.00 € / 200 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 12-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus braunem Borosilikatglas 33.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Durchsichtig
Borosilikatglas
Schraube
65 mm
15-425
19 mm
12 ml
3.2 dr.
ASTM Typ I, Klasse A